Learn More
Fisherbrand™ Compteur de paillasse mécanique
Code produit 11344095 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Compteur à 6 touches
Compteur à 9 touches
Longueur (métrique):
250mm
320mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Longueur (métrique) Conditionnement
11344095 Compteur à 9 touches 320mm 1 pièce
11334095 Compteur à 6 touches 250mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11344095
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Enfoncez les touches dans la catégorie de cellule sanguine appropriée pour effectuer un suivi du comptage. Le compteur mécanique de table est une solution économique pour le comptage des cellules sanguines, des colonies bactériennes et autres types de comptages répétitifs.
  • Chaque touche enregistre jusqu’à 999
  • La fenêtre Total conserve un enregistrement du nombre total d’activations de toutes les autres touches
  • Une alarme retentit lorsque le total atteint 100 libellés de touche de cellules sanguines
    • HS5360A :
      • Baso., Eosin., Mono., Lymph., Poly. et Total,
      • Dimensions : 250 x 76 x 56 mm
    • HS5360B :
      • Baso, Eosin., Myelo., Juven., Stab., Seg., Lymph., Mono. et Total,
      • Dimensions : 320 x 76 x 56 mm
Spécification
Type de produit Compteur mécanique
Type d’affichage Mécanique
Description Compteur à 9 touches
Modèle HS5360B
Quantité 1 de chaque
Hauteur (impériale) 2,2 in
Hauteur (métrique) 56mm
Longueur (impériale) 12,6 in
Longueur (métrique) 320mm
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 76mm
Comprend Étiquettes : Baso, Eosin., Myelo., Juven., Stab., Seg., Lymph., Mono. et Total