Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation unis en PTFE économiques
Code produit 11517582 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
12mm
25 mm
40mm
50 mm
Diamètre (métrique):
3 mm
8mm
8 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
11517582 50 mm 8 mm 10 pièces
11785134 25 mm 8 mm 100 pièces
11597572 25 mm 8 mm 10 pièces
11587572 12mm 3 mm 10 pièces
11775134 12mm 3 mm 100 pièces
11507582 40mm 8mm 10 pièces
10373692 40mm 8mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11517582
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation magnétiques unis en PTFE économiques sont proposés par un fabricant majeur. Ils fonctionnent dans différentes conditions et sont disponibles à un prix abordable.
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • Profil rond et lisse pour une grande variété d’applications
  • Autoclavables
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
À utiliser avec (équipement) Récipients & cuves / agitateurs chauffants
Revêtement PTFE
Diamètre (métrique) 8 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Quantité 10/boîte
Type Barreaux d’agitation unis en PTFE économiques