Learn More
Gilac™ Boîte à pédales économique avec roues
Description
- Compact malgré sa grande capacité (60 L), s’adapte à tous les espaces.
- Taille moyenne (80, 120 L), collecte une quantité importante de déchets tout en étant adaptable à tous les espaces.
- Monté sur des roues en plastique (55 mm de diamètre) pour faciliter la déplacement.
- Poignée droite pour une manipulation facile.
- Dimensions :
- 700 mm de hauteur, 490 mm de profondeur, 380 mm de largeur
- 735 mm de hauteur, 490 mm de profondeur, 415 mm de largeur
- 875 mm de hauteur, 510 mm de profondeur, 425 mm de largeur
- Utilisation en intérieur.
- Des murs opaques.
- Le couvercle bleu s’ouvre avec une pédale pour éviter toute contamination. Conforme à la norme HACCP.
- Poignée droite et deux roues (55 mm de diamètre) pour faciliter les mouvements.
- Structure et roues en HDPE : un matériau durable et sans rouille.
- Haute résistance à des températures allant de -40 °C à +90 °C.
- Facile à nettoyer avec un jet d’eau.
- Livré en pièces avec instructions d’assemblage.
- 100 % recyclable.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 60 L |
| Capacité (impériale) | 17,69 gal. |
| Couleur | Blanc, Vert |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | PE-HD |
| Type de produit | Bac à déchets |