Learn More
LevGo™ Spatules
Code produit 15326134
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 et 1,5 ml
Conditionnement:
Pack de 300
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15326134 15 et 1,5 ml Pack de 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15326134 Fournisseur LevGo™ Code fournisseur 17261
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Prélever les poudres et les solides mous à l'aide d'une cuillère à café dans des tubes de 15 et 1,5 mL. LevGo™ Les spatules sont écologiques et biodégradables.
  • Idéales pour la distribution ou la collecte d’échantillons de poudres ou de solides mous
  • Résistantes aux chocs dans l’azote liquide et résistant aux acides et bases dilués et peuvent être utilisées avec des liquides chauds
  • Conformes aux réglementations de la FDA pour le contact avec des aliments
  • Autoclavables
  • Jetables
Spécification
Quantité 300/Paquet
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 15 et 1,5 ml
Type de produit Spatule / Pelle
Largeur (métrique) 7 mm
Largeur (métrique) de lame Évasement de pelle : 25 x 14 mm, Pelle / pic : 30 x 3 mm
Dimensions (L x l) 140 x 7 mm
Matériau Polypropylène
Longueur (métrique) 140 mm