Learn More
Edwards Fittings for BOC High Vacuum Pumps: Blank Flange
Description
- Made of aluminum
- Aluminum is ideal for achieving dependable cost-effective performance down to 10-7mbar
Specifications
Especificaciones
| Diameter (English) Inside | 2/10 in. |
| Diameter (English) Outside | 2/5 in. |
| Diameter (Metric) Outside | 12 mm |
| Diameter (Metric) Inside | 7 mm |
| For Use With | BOC high vacuum pump |
| Material | Aluminum |
| Overall Length (English) | 1.57 in. |
| Overall Length (Metric) | 4 cm |
| Type | NW25 Nozzle |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?