Learn More
Mouse FGFR5/FGFRL1 Antibody, R&D Systems™
Descrizione
FGFR5/FGFRL1 Monoclonal specifically detects FGFR5/FGFRL1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigen | FGFR5/FGFRL1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 223003 |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1 ug/mL |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Gene Accession No. | Q91V87 |
| Gene Alias | FGF homologous factor receptor, FGF R5, FGF receptor-like protein 1, FGFR5, FGFR-5, FGFRL1, FGFR-like protein, FHFR, Fibroblast growth factor receptor 5, fibroblast growth factor receptor-like 1 |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?