Learn More
Fisherbrand™ Électrode combinée de surfactant
Code produit 11759718 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Température (métrique) en fonctionnement:
0° C à 50° C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Température (métrique) en fonctionnement Conditionnement
11759718 0° C à 50° C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11759718
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
L’électrode combinée sensible aux ions avec une surface plane interchangeable à membrane solide est idéale pour mesurer les températures entre 0 et 50°C.
  • Électrode combinée sensible aux ions avec surface plate interchangeable à membrane solide
  • L’ion à détecter traverse la membrane, ce qui génère une différence de potentiel proportionnel à la concentration ionique
  • Le temps d’analyse est généralement inférieur à une minute
  • Les étapes de préparation des échantillons, telles que le filtrage ou la distillation, sont rarement nécessaires
  • L’étalonnage doit être effectué le plus souvent possible (au moins une fois par jour) à la même température que l’échantillon
  • Température de mesure de 0 à 50°C
Spécification
Description Électrode combinée sensible aux ions avec membrane solide
Membrane Membranaire solide
Comprend Membrane, solution électrolytique et joint.
Température (métrique) en fonctionnement 0° C à 50° C
Type EI combiné