Learn More
Fisherbrand™ Balance électronique
Code produit 15989345 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
220 g
620 g
2200 g
4200 g
6200 g
Modèle:
FPOS2201
FPOS222
FPOS4201
FPOS6201
FPOS622
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Modèle Conditionnement
15989345 4200 g FPOS4201 1 pièce
15959345 220 g FPOS222 1 pièce
15969345 620 g FPOS622 1 pièce
15979345 2200 g FPOS2201 1 pièce
15999345 6200 g FPOS6201 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15989345
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La balance électronique convient à de nombreuses applications de pesée et embarque des caractéristiques telles que le temps de stabilisation rapide, la protection contre les surcharges de quatre fois sa capacité nominale et un fonctionnement facile.
  • Applications de pesée essentielles à un prix compétitif
  • La technologie de pesée avancée offre une stabilisation en une seconde pour obtenir des résultats de pesée rapides et précis, améliorant ainsi l’efficacité, la productivité et le rendement de l’opérateur.
  • Le système de protection contre les surcharges peut supporter des charges jusqu’à quatre fois la capacité nominale garantie de la balance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de connexion RS232, USB ou Ethernet (disponibles en tant qu'accessoires)
Capacité 4200 g
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Précision affichage 0,100000 g
À utiliser avec (application) Pesée, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée de contrôle
Comprend AC Adaptateur
Linéarité 0,200000 g
Modèle FPOS4201
Reproductibilité 0,200000 g
Temps de stabilisation 1,500 sec
Plage de températures (impériale) 50°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 10°C à 40°C
Garantie 2 ans
Modes de pesée Carat, Grain, Gramme, Kilogramme, Newton, Once, Once Troy, Pennyweight, Livre, Livre:Once
Dimensions (P x L x H) 250 x 240 x 74 mm (9,8 x 9,5 x 2,9 in)
Largeur (impériale) du bac 9,1 in
Largeur (métrique) du bac 230 mm
Profondeur (impériale) du bac 6,9 in
Profondeur (métrique) du bac 174 mm
Poids (impériale) 3,3 lb
Poids (métrique) 1,5 kg