Learn More
Fisherbrand™ Système à gel horizontal MultiSUB Midi 96
Code produit 12932591 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Système d’électrophorèse sur gel horizontale
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
12932591 Système d’électrophorèse sur gel horizontale 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12932591
Expédition estimée: 20-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour analyser jusqu’à 96 polymorphismes de longueur des fragments PCR chargés à partir de microplaques à 96 puits ou de blocs de thermocycleur. Le système à gel horizontal Fisherbrand™ MultiSUB Midi 96 est doté d’un plateau de gel 10 x 12 cm et d’un ensemble de peignes comprenant 96 puits qui correspondent à la configuration standard des microplaques.
Les systèmes d’électrophorèse sur gel horizontale MultiSUB associent une consommation économique de tampon et de gel sans compromettre la résolution et la vitesse de séparation. Le coulage étanche est simplifié à l’aide de joints de coulage, tandis que la taille ultra-compacte minimise l’espace nécessaire sur la paillasse.
Le MultiSUB Midi 96 est idéal pour l’électrophorèse à haut débit de produits ou échantillons PCR contenant un petit nombre de bandes d’ADN. Le format Midi 96 peut accueillir les échantillons d’une microplaque à 96 puits standard, avec chargement direct à l’aide de pipettes à 8 canaux. La disposition décalée des puits permet une migration maximale de 1,8 cm par puits, ce qui améliore la séparation.
  • Conçu pour le chargement d’échantillons d’ADN provenant de plaques multipluits
  • Idéal pour l’électrophorèse à haut débit
  • Le temps de migration moyen n’est que de 15 à 30 minutes
  • Format microplaque pour une identification facile des couloirs de migration
  • Peignes compatibles avec les pipettes multicanaux pour un chargement rapide
  • Comprend une cuve / un couvercle / un ensemble d’électrodes MultiSUB Midi 96, un plateau transparent aux UV 10 x 12 cm, un ensemble de peignes (12 peignes à 8 échantillons, d’épaisseur 1 mm), des joints de coulage
Spécification
Couleur Couvercle bleu, cuve transparente, bloc blanc / peignes rouges, électrodes – une rouge / une noire
À utiliser avec (application) Électrophorèse à haut débit
À utiliser avec (équipement) Pipettes à 8 canaux, plaques à 96 puits
Type Système d’électrophorèse sur gel horizontale
Dimensions du gel 10 x 12 cm
Comprend Cuve/couvercle/électrode MultiSUB Midi96, plateau UV de 10 x 12 cm, bloc de peignes (12 x 8 échantillons, peignes d'une épaisseur de 1 mm), barrages coulés
Matériau Plastique moulé par injection
Nbre de puits 96 échantillons plus 1 marqueur de piste
Quantité 1/boîte
Épaisseur (métrique) 1 mm (peignes)
Volume (métrique) 300 ml (tampon)
Dimensions (L x l x H) 22 x 12,5 x 9 cm