Learn More
BTX™ Cuves d’électroporation Plus™
Description
- Les cuvettes et le support de sécurité protègent à la fois l’utilisateur et l’échantillon
- Compatible avec de nombreux électroporateurs disponibles dans le commerce
- Les cuvettes sont moulées avec des électrodes en aluminium poli intégrées et irradiées aux rayons gamma pour une stérilité garantie.
- BTX™ Les cuvettes peuvent atteindre des intensités de champ élevées jusqu'à 25,0 kV/cm.
- Trois écartements d'électrodes sont disponibles : 1 mm pour les bactéries et les levures, 2 mm pour tous les types de cellules et 4 mm pour les cellules de mammifères.
- Les bouchons ronds des cuvettes sont étanches et permettent un retrait rapide et facile d'un seul doigt.
- Un porte-cuvettes à 20 positions est disponible – à commander séparément.
- BTX™ les cuvettes jetables Plus ne nécessitent aucun entretien
- Jeter soigneusement après utilisation
Pour les paquets de 10 et 50 unités, les cuvettes sont emballées individuellement dans un emballage comprenant une cuvette jetable et une pipette de transfert stérile, ce qui permet un retrait rapide et facile de l'échantillon après électroporation.
Pour les conditionnements en vrac, les cuvettes sont emballées dans 24 sachets contenant 100 cuvettes par sachet, sans pipettes de transfert.
Specifications
Specifications
| Stérilité | Stérile |
| Type | Cuve d’électroporation |
| Jetable | Usage unique |
| Capacité (métrique) | 90 μl |
| Matériau | Aluminium poli |
| Couleur de bouchon | Gris |
| Comprend | 50 cuvettes emballées individuellement, pipette stérile pour le prélèvement de l'échantillon après électroporation |
| Quantité | 50 Paquets |
| Largeur (métrique) de l’écart | 1 mm |
| À utiliser avec (équipement) | BTX Générateurs, systèmes BIORAD Gene Pulser et Micro Pulser |
| Show More |