Learn More
Thermo Scientific™ Cuves d’électroporation
Code produit 12348212 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique) de l’écart:
1 mm
2 mm
4 mm
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) de l’écart Conditionnement
12348212 4 mm 50 pièces
12338212 1 mm 50 pièces
10227570 2 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12348212 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 554011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.67€
    235.60€ / 50 pièces
    Économisez 158.07€
    40% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Augmentez la facilité d’identification et d’étiquetage d’échantillons grâce à ces cuvettes d’électroporation Premium en polycarbonate, équipées de capuchons de couleur dépolis
Augmentez la facilité d’identification et d’étiquetage des échantillons grâce aux cuves d’électroporation Thermo Scientific™ en polycarbonate de première qualité, dotées de bouchons dépolis et colorés.
  • Disponibles en plusieurs largeurs : 1 mm, 2 mm ou 4 mm
  • Pré-stérilisées en emballage individuel
  • Compatibles avec tous les électroporateurs classiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Stérilité Stérile
Type Cuve d’électroporation
Largeur (métrique) de l’écart 4 mm