Learn More
Bibby Scientific™ Paillasse pour séchage de lames en aluminium à revêtement en poudre Electrothermal™
Product Code. 11748392
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Paillasse pour séchage de lames
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type de produit Unit Size
11748392 Paillasse pour séchage de lames 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11748392 Supplier Bibby Scientific™ Supplier No. 4857306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00€
    745.83€ / 1 pièces
    Économisez 164.17€
    18% de réduction
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Facilite la préparation de lames de microscope au stade de montage de l’échantillon. L’Electrothermal™ Bibby Scientific™ accepte jusqu’à 50 lames et dispose d’une capacité pour le séchage de lames dans différentes orientations.
Le banc de séchage pour lames le plus vendu facilite la préparation de lames de microscope au stade de montage de l’échantillon. Il complète à la fois le distributeur de cire de paraffine et le bain de montage de cire de paraffine pour fournir un ensemble complet d’équipements d’échantillonnage de paraffine pour le laboratoire moderne. Acceptant jusqu’à 50 lames, il a la capacité de sécher des lames dans différentes orientations - à travers les barres de support de séchage, inclinées par rapport aux barres, ou plates sans les barres.
  • Capacité de 50 lames au maximum
  • Les lames peuvent être disposées sur le banc dans différentes orientations
  • Régulateur d’énergie intégré contrôlant la température jusqu’à 100°C
Specifications
Type de produit Paillasse pour séchage de lames
Capacité de lame 50
Matériau Aluminium revêtu de poudre
À utiliser avec (application) Séchage de plusieurs lames de microscope lors de l’étape du montage des échantillons, permet de compléter le distributeur de cire de paraffine Electrothermal et le bain de montage de cire de paraffine Electrothermal afin de fournir un ensemble idéal d’équipement de préparation des échantillons pour le laboratoire histologique moderne
Comprend Prises UK et EU
Quantité 1 de chaque
Plage de températures (métrique) 10°C à 100°C
Profondeur (métrique) 180 mm
Hauteur (métrique) 95 mm
Largeur (métrique) 390 mm
Tension 230 V
Puissance 150 W