Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation elliptiques avec noyau à base de terres rares revêtu de PTFE
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Utilisez les aimants aux terres rares pour une force magnétique considérablement accrue par rapport à celle des aimants en AlNiCo
- Le noyau en samarium-cobalt résiste à la démagnétisation
- Identifiables grâce à leur point de carbone noir chimiquement inerte
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Blanc |
| Description | Noyau magnétique en samarium-cobalt encapsulé PTFE |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
| Diamètre (métrique) | 6 mm |
| Longueur (métrique) | 10 mm |
| Quantité | 2/boîte |
| Forme | Elliptique |