Learn More
Corning™ Microplaque Elplasia™ à 96 puits à fond en U, à liaison ultra-basse
BIOPHARMA
Code produit 16455299 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir, Fond transparent
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16455299 Noir, Fond transparent 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16455299 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4442
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    682.52€
    608.67€ / 5 pièces
    Économisez 73.85€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Couleur : noir, fond transparent ; Stérilité : stérile ; Couvercle : avec couvercle
Les seules plaques avec un simple protocole “plug and play” pour la formation de sphéroïdes sans échafaudage et à montage automatique à de grands volumes.
Nouvelle géométrie des puits et nouveaux revêtements de surface, y compris la surface à très faible adhérence Corning sur les plaques à fond rond. La surface à très faible adhérence est hydrophile, biologiquement inerte et non dégradable, ce qui favorise la formation de sphéroïdes hautement reproductibles et une récolte facile.
Plaques à fond rond Corning Elplasia optimales pour la formation, la collecte et l’expansion des sphéroïdes en vrac.  Les plaques à fond rond sont dotées d’une surface à très faible adhérence Corning et sont disponibles en formats 6, 24 et 96 puits.
•Les sphéroïdes peuvent être formés et cultivés pendant 21 jours ou plus
•Chaque puits peut produire entre 79 et 15 000 sphéroïdes, selon le format de la plaque, avec une seule condition de culture
•Le volume élevé de sphéroïdes générés dans chaque puits augmente les signaux par puits sans augmenter la taille des sphéroïdes
•Parois opaques noires pour réduire les interférences d’un puits à l’autre
•Adapté aux dosages par fluorescence /luminescence
•Disponible en plusieurs formats, deux géométries de puits et des options de revêtement de surface.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
BreakApart Non
Couvercle Avec couvercle
Array 8 x 12
Autoclavable Non autoclavable
Type de liaison Très faible adhérence
Couleur Noir, Fond transparent
Type de produit Microplate
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Traitement de surface Liaison ultra-faible
Type de puits Fond rond (puits en U)
Nbre par carton 5/carton
Nb par paquet 5/boîte
Quantité 5
Couleur du rebord Noir