Learn More
Agilent BioTek Laveur de barrettes de microplaques ELx50
Syringe-drive fluid delivery system for precise control
Spécification
| Certifications/Conformité | CE and ETL marked |
|---|---|
| Interface d’automatisation | RS-232 |
| Profondeur (impériale) | 16 in. |
| Hauteur (impériale) | 6.5 in. |
| Comprend | QC report and performance verification data sheet; Aerosol cover; Built-in pumps; Accessory package including bottles, tubing, and maintenance kit |
Includes: QC report and performance verification data sheet; Aerosol cover; Built-in pumps; Accessory package including bottles, tubing, and maintenance kit
Description
Laveur de microplaque ELx50• Manifold 8, 12 ou 16 voies Dual action
• Pour microplaques 96 et 384 puits selon les modèles
• Mémoire 75 programmes
• Agitation de plaque et aspiration croisée
• Détection de niveau
• Pour microplaques 96 et 384 puits à fond plat, U et V. 96 puits uniquement pour les modèles M et F
• Mémorisation 75 protocoles avec réglages spécifiques aux différents types de microplaques utilisées
• Controle de la puissance de lavage et force de succion
• Agitation programmable en durée et vitesse
• Jusqu'à 3 solutions de lavage
• Les laveurs ELX50/8V, ELX50/12V et ELX50/16V respectivement équipés d'un manifold 8, 12 et 16 voies, gèrent l'utilisation simultanée de 3 solutions de lavage grâce à un système de 3 vannes indépendantes
• Distribution avec pompe d'aspiration et seringues à déplacement positif (les bidons ne sont pas pressurisés)
• Rinçage automatique de la tête de lavage et du circuit avant et après utilisation
• Protection antidébordement Tous les manifolds possèdent une double rangée d'aiguilles, une pour la distribution et une pour l'aspiration ce qui autorise le lavage en excès de tampon et prévient tout risque de débordement
• Couvercle anti-aérosol
• Manifold 16 voies Dual Action
• Les laveurs ELX50/16 et ELX50/16V comprennent un manifold 16 voies pour traitement des plaques 384 puits et 96 puits. Dans le cas d'une plaque 96 puits, chaque puits est lavé par 2 aiguilles, cette méthode exclusive permet un lavage optimum
• Et un volume résiduel minime dans les puits à fond plat
• Manifold pour mise sous vide de plaque filtrante: Elx50//8F et 8MF
• Mise sous vide de plaques filtrantes 0,45 à 1,2μm. 3 niveaux de vide selectionnables. Volume résiduel minimal et pas de risque de contamination croisée. Pince de maintien pour étanchéité garantie. Pas de liquide résiduel après 3 cycles de
• Lavage de 250μL et temps d'aspiration de 30 sec. Compatible toute microplaque filtrante au standard SBS
• Programmation
• Lavage par rangée ou par plaque entière
• Création, édition et copie de protocoles grâce au clavier alpha numérique
• 10 programmes indépendants peuvent être liés pour réaliser les cycles de lavage les plus complexes
• Programmes de maintenance en mémoire
• Livré avec 3 réservoirs, tubulure et manifold 8, 12 ou 16 voies suivant le modèle, jeu de tube, kit de maintenance
• Détection de niveau sur bouteille de lavage et de déchets
• Livré avec 2 bouteilles de tampon de 2 litres et une bouteille de déchets
• Laveur de microplaque ELX50 pour applications avec billes
• Les laveurs ELx50/8M, Elx50/8MF permettent des lavages de billes magnétique
• Séparation biomagnétique
• Pour billes polystyrène et magnétique: pour séparation biomagnétique, filtration sous vide et ELISA
• Inclus 3 flacons 2L pour lavage, rinçage et récupération
Certifications
CE listed; ETL listed
Spécification
| CE and ETL marked | |
| 16 in. | |
| QC report and performance verification data sheet; Aerosol cover; Built-in pumps; Accessory package including bottles, tubing, and maintenance kit | |
| 14 in. | |
| 150 to 1000 μL/well/sec. | |
| 100/240 V |
| RS-232 | |
| 6.5 in. | |
| 1 to 10 | |
| LCD | |
| Suitable for EIA, fluorescence, chemiluminescence, RIA, DNA probe, and cellular assays | |
| 20 lb. |
For in vitro diagnostic use