Learn More
Merck Immobilon™-PSQ PVDF Membranes
Descrizione
Includes
Immobilon-PSQ Membrane, PVDF, 0.2μm, 8.5cm x10m roll
- Compatible stains: Coomassie brilliant blue, Amido black, India ink, Ponceau-S red, Colloidal gold, CPTS, Toluidine blue, Transillumination, Sypro™ ruby
hydrophobic, transfer, membrane, pvdf
Specifica
Specifica
| Length (Metric) | 10 m |
| Width (Metric) | 8.5 cm |
| Description | Filter code: ISEQ; I mmobilon-PSQ transfer membrane |
| For Use With (Application) | Chemiluminescence, Chromogenic, Radioactive Detection |
| Binding Capacity | Electrostatic, hydrophobic |
| Color | White |
| Quantity | 1 |
| Format | Roll |
| Material | PVDF |
| Pore Size | 0.2 μm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?