Learn More
Merck Millipore Dispositif de filtration Microfil™ V
Filtre l’eau et différentes boissons. Le dispositif de filtration  Microfil™ V est un filtre stérile pouvant contenir 100 ml.
Includes: Appareil de filtration ; entonnoir en PP de 100 ml ; membrane blanche quadrillée stérile en MCE de 47 mm avec une porosité de 0.22 ou 0.45 μ.
Description
Description
La récupération uniforme des microorganismes est favorisée par un joint “ajusté” unique ; la surface d’entonnoir est lisse et hydrophobe pour réduire l’adhérence des résidus d’échantillons aqueux aux parois de l’entonnoir ; et soutient' la convexité de la membrane pour empêcher sa distorsion, et donc maintenir un contact uniforme entre la membrane et la surface du milieu
  • Il n’est pas nécessaire d’assembler les porte-filtres, de nettoyer les entonnoirs ou de stériliser le porte-filtre après chaque filtration
  • Le dispositif de filtration Microfil V se retire du plateau de transport et s’enclenche sur un bouchon n°8 standard ou une seringue à vide avec un raccord Luer
  • Les entonnoirs se fixent avec un joint “ajusté” pour empêcher la dérivation d’échantillons sans pince ni joint torique
  • Le porte-filtre présente un bord courbe qui permet de facilement retirer la membrane après filtration pendant que le vide est toujours appliqué
Informations sur la commande
Vendu par triple plateaux de huit
Certifications
Membrane certifiée conforme aux méthodes normalisées d’analyse des coliformes.
Compliance
Conforme aux normes internationales d’analyse de l’eau potable, aux méthodes normalisées d’examen de l’eau et des eaux usées, et aux directives relatives à la qualité de l’eau potable de l’OMS.