Learn More
Merck Ensemble de filtration pour seringue Millex™-FA, PTFE hydrophobe, 1 μm
Tous les produits Merck ProduitsDescription
Protection des sources de vide et de la ventilation des cuves / bioréacteurs contre les dommages causés par la contamination et l’humidité.Filtres Millex™ avecorifices d’entrée et de sortie pour tubulure latex sont fabriqués en PP solide avec des membranes hydrophobes en PTFE.Disponibles en tailles de pores de 0,2, 0,45 et 1,0 μm.
Caractéristiques& Avantages:
- Les unités de filtration spécialisées protègent les transducteurs d’hémodialyse du sang et de l’humidité
- 50 mm Millex™ unités idéales pour la protection des conduites d'aspiration
- Tous Millex™ Les unités hydrophobes en PTFE sont bidirectionnelles dans l'écoulement.
Applications : Gaz stérilisants, protection des conduites de vide, purge des conteneurs stériles, stérilisation et clarification des solutions organiques
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau (membrane) | PTFE (hydrophobe) |
| Porosité | 1,0 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Préparation des échantillons pour l’analyse |
| Matériau de boîtiers | Polypropylène |
| Type d’entrée | Raccord cannelé étagé avec embout Luer femelle |
| Gamme de produits | Millex |
| Quantité | 10/paquet |
| Afficher plus |