Learn More
Merck Millipore Réservoir de stockage d’eau pure
Choisissez un réservoir de stockage d’eau pure Millipore pour stocker l’eau purifiée sans en compromettre la qualité.
Description
Choose a Pure Water Storage Reservoir to store purified water without compromising quality.
Caractéristiques principales
- Construction en PE qui minimise les risques de contamination de l’eau par les substances extractibles
- Forme cylindrique qui réduit la zone en contact avec l’eau
- Surface intérieure lisse qui empêche la formation d’un biofilm
- Fond conique qui permet une vidange complète pour un nettoyage et une désinfection efficaces
- Couvercle scellé hermétiquement sur la grande ouverture du réservoir pour empêcher la pénétration d’air dans le réservoir et faciliter la désinfection manuelle
Fonctionnalités de remplissage et de distribution
- Flotteur avec tige-capteur qui déclenche le remplissage automatique du réservoir
- L’eau est introduite dans le fond du réservoir pour empêcher l’absorption de CO2.
- Deux vannes de fond permettent la connexion directe au système d’épuration de l’eau et au laveur de verrerie.
- L’eau passe par une vanne à l’avant du réservoir.
- Filtre d’aération (disponible séparément) qui protège contre les impuretés en suspension dans l’air
- Les réservoirs de 30, 60 et 100 litres peuvent être montés au mur (support de montage mural TANK FIX 01 requis).
- Module de désinfection automatique (Automatic Sanitization Module - A.S.M.) disponible séparément pour réduire les niveaux de bactéries.
- Pompe de distribution optionnelle qui distribue de l’eau sous pression en continu
- Capteur d’eau (disponible séparément) qui détecte l’eau sur la plupart des surfaces telles que les sols et les paillasses de laboratoire