Learn More
Merck Dispositifs stériles entraînés par pression Sterivex™
Code produit 10589212 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau (membrane):
PES
PVDF
Porosité:
0,22 μm
0,45 μm
Raccord de sortie:
Cloche de remplissage
Luer-Lock mâle
Raccord mâle
Nb par paquet:
10/paquet
15/paquet
50/paquet
Conditionnement:
10 pièces
15 pièces
50 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau (membrane) Porosité Raccord de sortie Nb par paquet Conditionnement
10589212 PES 0,22 μm Luer-Lock mâle 15/paquet 15 pièces
10490581 PES 0,22 μm Raccord mâle 15/paquet 15 pièces
10470391 PES 0,22 μm Cloche de remplissage 10/paquet 10 pièces
10186370 PES 0,22 μm Raccord mâle 50/paquet 50 pièces
10471351 PVDF 0,45 μm Raccord mâle 50/paquet 50 pièces
10430971 PVDF 0,22 μm Raccord mâle 50/paquet 50 pièces
10034470 PVDF 0,45 μm Raccord mâle 15/paquet 15 pièces
10519012 PVDF 0,22 μm Raccord mâle 15/paquet 15 pièces
10258280 PVDF 0,22 μm Cloche de remplissage 10/paquet -
10616361 PVDF 0,22 μm Luer-Lock mâle 15/paquet 15 pièces
10319880 PVDF 0,45 μm Cloche de remplissage 10/paquet 10 pièces
10626361 PVDF 0,45 μm Luer-Lock mâle 15/paquet 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10589212 Fournisseur Merck Code fournisseur SVGPL10RC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.70€
    262.00€ / 15 pièces
    Économisez 154.70€
    37% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Minimisent le risque de contamination de la solution filtrée à l’aide d’un mode de distribution directe. Sterivex Les dispositifs stériles à pression sont des unités prêtes à l'emploi qui filtrent des solutions d'un volume de 100 à 2000 mL. Disponibles avec différents raccords, tailles de pores et types de membranes.
Minimisent le risque de contamination de la solution filtrée à l’aide d’un mode de distribution directe. Sterivex Les dispositifs stériles à pression sont des unités prêtes à l’emploi qui filtrent les solutions avec des volumes de 100 à 2 000 ml. Disponibles avec différents raccords, tailles de pores et types de membranes.
  • Les ensembles de filtration Sterivex fonctionnent avec des seringues, des pompes péristaltiques ou des récipients à pression. Ils éliminent le risque de contamination associé à la décantation ou au pipetage.
  • Les unités Sterivex sont conçues pour une distribution dans pratiquement n’importe quel récipient de stockage. Les dispositifs sont disponibles avec différentes connexions de sortie (voir tableau).
  • Les ensembles de filtration Sterivex peuvent traiter des volumes allant jusqu’à 1 000 ou 2 000 ml, selon le type de membrane utilisé dans le dispositif. Trois membranes différentes sont disponibles au choix.
  • Stérilisez les volumes jusqu’à 1 000 ou 2 000 ml à l’aide des ensembles de filtration sous pression Sterivex™ (la capacité dépend du type de membrane utilisé dans le dispositif). Avec trois options de membrane différentes et une grande variété d’options de connexion de sortie, les filtres Sterivex™ peuvent s’adapter à quasiment n’importe quel flux de travaux et distribuer dans presque tous les récipients de stockage. Les filtres Sterivex™ fonctionnent avec des seringues, des pompes péristaltiques ou des récipients à pression et éliminent le risque de contamination associé à la décantation ou au pipetage.
Caractéristiques et avantages :
  • Fonctionne avec divers dispositifs à pression, notamment des seringues, des pompes péristaltiques et des récipients à pression
  • Livré en plusieurs types de membrane pour répondre aux besoins de votre application avec des capacités allant jusqu’à 2 L
Applications :
Stérilisation de solutions aqueuses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Connecteurs Raccord Luer femelle avec évent en amont
Jetable Usage unique
Type de filtre Express PLUS
Matériau Copolyester
Matériau (membrane) PES
Porosité 0,22 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 10 cm²
Débit ≥650 ml/min (à 0,7 bar 25°C)
À utiliser avec (application) Débit rapide et stérilisation de la sol. aq. à faible liaison protéique
Pression d’entrée max. 45 psi
Nb par paquet 15/paquet
Raccord de sortie Luer-Lock mâle
Type de sortie Luer-Lock mâle
Température (impériale) en fonctionnement 113°F
Température (métrique) en fonctionnement 45°C
Type Filtre pour bouchon de flacon
Volume (métrique) 100 ml
Hauteur (impériale) 3,2 in
Hauteur (métrique) 8,2 cm
Diamètre (impériale) 0,66 in
Diamètre (métrique) 1,7 cm
Diamètre (métrique) du filtre 1,7 cm