Learn More
BD Emerald™ Seringue en trois parties
Code produit 15691499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
Graduations:
0,1 ml
0,2 ml
Conditionnement:
100 pièces
2000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Graduations Conditionnement
15691499 5 ml 0,2 ml 2000 pièces
15285083 2 ml 0,1 ml 100 pièces
15275083 3 ml 0,1 ml 100 pièces
15295083 5 ml 0,2 ml 100 pièces
15205093 10 ml 0,2 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15691499 Fournisseur BD Code fournisseur 307731
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1028.48€
    784.14€ / 2000 pièces
    Économisez 244.34€
    23% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Associe des performances optimales et une réduction de l’impact sur l’environnement. BD™ Emerald™ La seringue en trois parties est une seringue à usage général qui contient jusqu'à 30 % de matière en moins que les autres seringues afin de minimiser le gaspillage. Les seringues sont équipées d’une connexion Luer montée au centre et n’ont pas d’aiguille.
  • Associe des performances optimales et une réduction de l’impact sur l’environnement
  • Fabriquées dans une usine de production alimentée par des énergies renouvelables
  • Le plastique transparent permet une visualisation facile du contenu
  • Tête de piston de couleur verte et pression de la coque gravée pour une dose précise et sûre
  • La butée de piston robuste empêche la tige d’être frappée accidentellement
  • Tige conçue pour une préhension stable et confortable pendant l’utilisation
  • Prise de pouce avec la structure pour une préhension sûre pendant l’administration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE, conforme aux normes ISO 7886-1 et 549
Couleur Transparent avec couronne à piston vert
À utiliser avec (application) Applications à usage général et de pression
Type de produit Seringue en 3 parties
Graduations 0,2 ml
Quantité 100/boîte
Volume (métrique) 5 ml
Type de connexion Luer centré
Graduated Oui