Learn More
Edwards Vacuum™ Élément à vapeur EMF10
Code produit 10529808
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
E-LAB 2 Rotary Pump
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10529808 E-LAB 2 Rotary Pump 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10529808 Fournisseur Edwards Vacuum™ Code fournisseur A22304198
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation le filtre d’évacuation à brouillard d’huile EMF10.
  • Débit nominal de 12 m3h
  • Contre-pression maximale de 12 psig
  • Pression de décharge de 20 psig
  • Pièce de rechange
  • Fabriqués en fibre de verre borosilicaté imprégnée d’époxy
Spécification
Type de produit Séparateur de brouillard d’huile EMF10
À utiliser avec (application) À utiliser pour séparer et retenir le brouillard d’huile et les odeurs dégagées avec le rejet des pompes à vide rotatives à joint d’huile.
À utiliser avec (équipement) E-LAB 2 Rotary Pump
Matériau Fibre de verre borosilicaté imprégnée d’époxy
Pression Contre-pression de 12 psig, pression de décharge de 20 psig
Poids (métrique) 12 oz