Learn More
3M™ Ruban à film en polyimide Emphaze™ 5413
Code produit 17135034 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
36 yd x 0,5 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17135034 36 yd x 0,5 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17135034 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100010443
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué avec un film en polyimide et un adhésif en silicone, utiles pour le masquage de la soudure PCB et d’autres applications à haute température.
Utilisez le ruban à film en polyimide 3M™ 5413 pour le masquage de la soudure PCB et d’autres applications à haute température dans une plage comprise entre 73 et 260°C. Ce ruban de 0,07 mm d’épaisseur de couleur ambrée est fabriqué avec un film en polyimide et un adhésif en silicone. Il est également doté d’un mandrin de ruban en polyéthylène et non en carton.
  • Les performances haute température de l’adhésif en silicone réduisent le transfert d’adhésif, ce qui permet d’éliminer le nettoyage
  • Le film en polyimide se détache parfaitement, car il ne se ramollit pas et reste dimensionnellement stable à des températures élevées
  • Les surfaces sont protégées grâce à l’ignifugation du ruban et à sa résistance aux produits chimiques et aux radiations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’adhésif Silicone
Couleur Ambré
Matériau PI
Dimensions (L x l) 36 yd x 0,5 in
Longueur (impériale) 36 yd
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 1,2 cm