Learn More
BIOTIX™ Vide Optimus Support pour CleanPak et recharges à éjection par pointe
Description
- Fermoir de verrouillage pour sécuriser les embouts pendant le transport
- Conception à charnière à 180 degrés pour un pipetage multicanal pratique
- SBS L'empreinte peut être utilisée comme réservoir automatisé à 96 puits avec des puits pyramidaux.
- Entièrement autoclavable pour de multiples utilisations avec CleanPak et rechargement Tip Eject
Informations sur la commande
10 supports/paquet
Certifications
ISO 9001:2015, certifié libre d’ADNSE, d’ARNSE, d’endotoxices/pyrogènes, d’inhibiteurs de PCR. Le produit stérilisé est certifié à 10^-3 SAL.
Spécification
Spécification
| Description | 10-300 μL Optimus Rayon vide |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Transparent |
| Capacité | Pointes de pipettes |
| Matériau | Polypropylène |
| Positions | 96 |
| Forme | Rectangulaire |
| Empilables | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | uTIP et xTIP4 Rechargements |
| Afficher plus |