Learn More
BIOTIX™ Vide Optimus Support pour CleanPak et recharges à éjection par pointe
Code produit 30216550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
1 000 à 1 250 μl
10 à 300 μl
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30216550 1 000 à 1 250 μl 10 pièces
30216529 10 à 300 μl 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30216550 Fournisseur BIOTIX™ Code fournisseur 63300152
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
BIOTIX™ Vide Optimus Support pour CleanPak et Tip Eject Reloads est compatible avec CleanPak et TipEject recharges pour un transfert et un rangement faciles
  • Fermoir de verrouillage pour sécuriser les embouts pendant le transport
  • Conception à charnière à 180 degrés pour un pipetage multicanal pratique
  • SBS L'empreinte peut être utilisée comme réservoir automatisé à 96 puits avec des puits pyramidaux.
  • Entièrement autoclavable pour de multiples utilisations avec CleanPak et rechargement Tip Eject
Informations sur la commande
10 supports/paquet
Certifications
ISO 9001:2015, certifié libre d’ADNSE, d’ARNSE, d’endotoxices/pyrogènes, d’inhibiteurs de PCR. Le produit stérilisé est certifié à 10^-3 SAL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 1000 à 1250 μL Optimus Rayon vide
Autoclavable Autoclavable
Couleur Transparent
Capacité Embouts de pipettes (20 à 300)μL, D300)
Matériau Polypropylène
Positions 96
Forme Rectangulaire
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) uTIP et xTIP4 Rechargements
À utiliser avec (équipement) CleanPak et TipEject
Quantité 10 racks / boîte
Dimensions 1 000 à 1 250 μl
Longueur (métrique) 130 mm
Comprend Base et couvercle
Type de produit Support de recharge vide avec couvercle
Array 8 x 12