Learn More
Day Impex™ Récipient en acier émaillé
Code produit 11847452
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,2 L
0,7 L
0,75 L
1 L
1,1 L
1,5 L
2 L
3 L
4,5 L
10 L
Hauteur (métrique):
215mm
228mm
268mm
275mm
280mm
285mm
290mm
330mm
350mm
445mm
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
11847452 1,1 L 275mm -
11817452 0,2 L 215mm 1 pièce
11837452 0,75 L 285mm 1 pièce
11827452 0,7 L 350mm 1 pièce
11857452 1,5 L 290mm 1 pièce
11867452 1,5 L 280mm 1 pièce
11796399 10 L 445mm 1 pièce
11766399 1 L 228mm 1 pièce
11776399 2 L 268mm 1 pièce
11877452 2 L 330mm 1 pièce
11786399 4,5 L 350mm 1 pièce
11887452 3 L 290mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 11847452 Fournisseur Day Impex™ Code fournisseur 200006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.72€
    159.72€ / 1 pièces
    Économisez 60.00€
    27% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stockez et transportez en toute sécurité les gaz liquides. Le récipient en acier émaillé Day Impex™ est spécialement conçu pour un usage en laboratoire, à l’hôpital et dans l’industrie.
  • Sans danger pour une utilisation avec tous les gaz liquides et idéal pour les pièges à froid
  • Récipient extérieur en acier émaillé au four bleu attrayant
Spécification
Diamètre (métrique) externe 106mm
À utiliser avec (application) À utiliser pour le transport de gaz liquide ou en tant que piège à froid
Hauteur (métrique) intérieure 235mm
Hauteur (métrique) 275mm
Capacité (métrique) 1,1 L
Profondeur (métrique) intérieure 235mm
Diamètre (métrique) interne 75mm
Matériau Acier émaillé