Learn More
Labconco™ Kit de démarrage pour la détection des points terminaux de End-Zone™
Code produit 17218960 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Caoutchouc
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17218960 Caoutchouc 1 pièce
17208960 Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17218960 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 780902000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.00€
    333.63€ / 1 pièces
    Économisez 75.37€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
1 capteur à vide et 1 couvercle de flacon à congélation rapide avec une ouverture pour insérer le capteur à vide
Requires
Lyophilisateur Freezone, 600 ml ou plus, flacon Freeze Flask
La détection du point final End-Zone élimine les conjectures et garantit la sécheresse de l’échantillon en avertissant lorsque le niveau d’humidité de l’échantillon a atteint le niveau sélectionné par l’utilisateur.À utiliser avec les lyophilisateurs Free
  • Compare le niveau de vide de la vanne vide au niveau de vide à l'intérieur. Fast-Freeze Flacon contenant l'échantillon
  • Fonctionnement avec FreeZone Lyo-Works Le système d'exploitation affiche une alerte sur l'écran.
  • Peut être programmé pour envoyer un courriel à l’utilisateur lorsque le point final est détecté.
  • FreeZone Séchoir par lyophilisation avec Lyo-Works Système d'exploitation, chambre de séchage ou collecteur avec ports de vannes, pompe à vide et capacité de 600 mL ou plus. Fast-Freeze Une fiole est nécessaire au fonctionnement (non incluse).
  • End-Zone n'est pas compatible avec FreeZone Séchoirs à plateaux bouchés, séchoirs à plateaux en vrac ou FreeZone Séchoirs lyophilisés Legacy
  • Pour détecter le point final dans plusieurs échantillons (jusqu'à cinq), commandez les deux End-Zone Kit de démarrage et kit(s) d'extension
  • Le kit de démarrage comprend des composants permettant de détecter le point final dans un flacon d’échantillon
  • Chaque End-Zone Le kit de démarrage comprend : deux capteurs de vide, un adaptateur de vanne pour connecter le capteur de référence à un orifice vide, un Fast-Freeze Bouchon de flacon avec port pour capteur, câble de connexion et support de montage pouvant accueillir six capteurs
  • Le support peut être monté directement sur le lyophilisateur
  • Le kit d’accessoires comprend des composants permettant de détecter le point final dans un flacon d’échantillon
  • Chaque End-Zone Le kit d'extension comprend : un capteur de vide et un Fast-Freeze Bouchon de bouteille avec ouverture pour insérer un capteur de vide
  • Nécessite End-Zone Kit de démarrage
  • End-Zone offre une alternative à l'inspection visuelle, permettant de déterminer facilement quand la lyophilisation est terminée.
  • End-Zone alertera lorsque le taux d'humidité de l'échantillon aura atteint le niveau sélectionné par l'utilisateur.
Garantie
Un an
Spécification
Type Accessoire de détection des points finaux
Nbre d’étagères 0
Matériau Caoutchouc
Comprend 1 capteur de vide et 1 dessus de flacon Fast-Freeze avec une ouverture pour insérer le capteur de vide
Profondeur (impériale) 2,9 in
Profondeur (métrique) 7,3 cm
Largeur (impériale) 2,9 in
Largeur (métrique) 7,3 cm
Hauteur (impériale) 9,1 in
Hauteur (métrique) 23,1 cm