Learn More
- Home
- Products
- Balances
- Balances de laboratoire
- Balances électroniques à plateau supérieur
- Sartorius™ Balance de précision Entris™ II Essential
Sartorius™ Balance de précision Entris™ II Essential
Code produit 16304738 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
220 g
320 g
420 g
600 g
620 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
Précision affichage:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Conditionnement:
1 unité
Étalonnage:
Interne
34 product options available for selection
| Code produit | Capacité | Précision affichage | Conditionnement | Étalonnage |
|---|---|---|---|---|
| 16304738 | 620 g | 10 mg | 1 unité | - |
| 16344698 | 220 g | 1 mg | 1 unité | - |
| 16374698 | 220 g | 1 mg | 1 unité | Interne |
| 16364708 | 320 g | 1 mg | 1 unité | - |
| 16394708 | 320 g | 1 mg | 1 unité | Interne |
| 16344718 | 420 g | 1 mg | 1 unité | - |
| 16374718 | 420 g | 1 mg | 1 unité | Interne |
| 16324748 | 600 g | 1 mg | 1 unité | - |
| 16354748 | 600 g | 1 mg | 1 unité | Interne |
| 16344738 | 620 g | 1 mg | 1 unité | - |
| 16374738 | 620 g | 1 mg | 1 unité | Interne |
| 16334738 | 620 g | 10 mg | 1 unité | Interne |
| 16344758 | 820 g | 10 mg | 1 unité | - |
| 16374758 | 820 g | 10 mg | 1 unité | Interne |
| 16384678 | 1200 g | 10 mg | 1 unité | - |
| 16314688 | 1200 g | 10 mg | 1 unité | Interne |
| 16304698 | 2200 g | 10 mg | 1 unité | - |
| 16334698 | 2200 g | 10 mg | 1 unité | Interne |
| 16364688 | 2200 g | 100 mg | 1 unité | - |
| 16394688 | 2200 g | 100 mg | 1 unité | Interne |
| 16324708 | 3200 g | 10 mg | 1 unité | - |
| 16354708 | 3200 g | 10 mg | 1 unité | Interne |
| 16304718 | 4200 g | 10 mg | 1 unité | - |
| 16334718 | 4200 g | 10 mg | 1 unité | Interne |
| 16384718 | 5200 g | 100 mg | 1 unité | - |
| 16314728 | 5200 g | 100 mg | 1 unité | Interne |
| 16364728 | 6200 g | 10 mg | 1 unité | - |
| 16394728 | 6200 g | 10 mg | 1 unité | Interne |
| 16324728 | 6200 g | 1000 mg | 1 unité | - |
| 16354728 | 6200 g | 1000 mg | 1 unité | Interne |
| 16304758 | 8200 g | 100 mg | 1 unité | - |
| 16334758 | 8200 g | 100 mg | 1 unité | Interne |
| 16364748 | 8200 g | 1000 mg | 1 unité | - |
| 16394748 | 8200 g | 1000 mg | 1 unité | Interne |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit
16304738
Fournisseur
Sartorius™
Code fournisseur
BCE6221S
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Utilisez le code promo 28170
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
949.43 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28000" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28000" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Description
La gamme de balances Entris™ II Essential offre des résultats très précis grâce à la technologie des nacelles de pesée monolithique, le temps de stabilisation le plus rapide de sa classe grâce à des capteurs de pesée de pointe et une résistance chimique élevée.
- Normes de haute qualité conçues en Allemagne
- Excellente répétabilité avec plateau de pesée rectangulaire
- Protection anti-surcharge
- La conception robuste permet de peser jusqu’à une quantité préétablie
- Grande résistance chimique
- En polybutylène téréphtalate résistant (PBT), acier inoxydable et verre
- Empêche tout risque de contamination croisée
- Nettoyage par essuyage
- Pièces faciles à retirer
- Pare-vent efficace
- Minimise les erreurs de pesage causées par les échantillons chargés électrostatiquement en utilisant des pièces de verre à revêtement spécial
- Garantit un fonctionnement conforme (SOP) avec auto-notification si l’étalonnage est en dehors de la plage normale
- Associe une technologie tactile et des LED intuitifs et résistants à l’usure
- Simplicité du prêt-à-l’emploi
- Sortie de données pour les applications de pesée dynamique
- S’adapte facilement à vos conditions ambiantes
- 12 applications intégrées
- Impression conforme aux BPL / BPF
- Méthodes de connexion modernes
- Protection par mot de passe pour un fonctionnement sécurisé
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificat CSA numéro 80000336/CE |
| Type de connexion | USB C à 9 broches |
| Capacité | 620 g |
| Type d’affichage | LED ; Intuitif, résistant à l'usure avec technologie tactile |
| Précision affichage | 10 mg |
| Comprend | Support de bac, protection de traction de châssis, bloc d’alimentation avec adaptateurs secteur spécifiques au pays, instructions d’utilisation, amortisseur |
| Matériau | PBT, verre, acier inoxydable |
| Modèle | Balances électroniques à chargement par le haut |
| Reproductibilité | 10 mg |
| Temps de stabilisation | 1 sec |
| Type | Pas d'étalonnage interne |
| Longueur (métrique) | 317 mm |
| Largeur (métrique) | 219 mm |
| Hauteur (métrique) | 345 mm |
| Poids (métrique) | 8,10 kg |
| Alimentation électrique | 100 à 240 VAC (±10%) |
| Legal for Trade | Classe II |
| Afficher plus Afficher moins |