Learn More
Sartorius™ Balance de précision Entris™ II Essential
GREENER_CHOICE
Code produit 16334698 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
220 g
320 g
420 g
600 g
620 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
Précision affichage:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Étalonnage:
Interne
Conditionnement:
1 unité
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Précision affichage Étalonnage Conditionnement
16334698 2200 g 10 mg Interne 1 unité
16344698 220 g 1 mg - 1 unité
16374698 220 g 1 mg Interne 1 unité
16364708 320 g 1 mg - 1 unité
16394708 320 g 1 mg Interne 1 unité
16344718 420 g 1 mg - 1 unité
16374718 420 g 1 mg Interne 1 unité
16324748 600 g 1 mg - 1 unité
16354748 600 g 1 mg Interne 1 unité
16344738 620 g 1 mg - 1 unité
16374738 620 g 1 mg Interne 1 unité
16304738 620 g 10 mg - 1 unité
16334738 620 g 10 mg Interne 1 unité
16344758 820 g 10 mg - 1 unité
16374758 820 g 10 mg Interne 1 unité
16384678 1200 g 10 mg - 1 unité
16314688 1200 g 10 mg Interne 1 unité
16304698 2200 g 10 mg - 1 unité
16364688 2200 g 100 mg - 1 unité
16394688 2200 g 100 mg Interne 1 unité
16324708 3200 g 10 mg - 1 unité
16354708 3200 g 10 mg Interne 1 unité
16304718 4200 g 10 mg - 1 unité
16334718 4200 g 10 mg Interne 1 unité
16384718 5200 g 100 mg - 1 unité
16314728 5200 g 100 mg Interne 1 unité
16364728 6200 g 10 mg - 1 unité
16394728 6200 g 10 mg Interne 1 unité
16324728 6200 g 1000 mg - 1 unité
16354728 6200 g 1000 mg Interne 1 unité
16304758 8200 g 100 mg - 1 unité
16334758 8200 g 100 mg Interne 1 unité
16364748 8200 g 1000 mg - 1 unité
16394748 8200 g 1000 mg Interne 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16334698 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur BCE2202I1S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1826.40€
    1700.00€ / 1 unités
    Économisez 126.40€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La gamme de balances Entris™ II Essential offre des résultats très précis grâce à la technologie des nacelles de pesée monolithique, le temps de stabilisation le plus rapide de sa classe grâce à des capteurs de pesée de pointe et une résistance chimique élevée.
La gamme de balances Entris™ II Essential offre des résultats très précis grâce à la technologie des nacelles de pesée monolithique, le temps de stabilisation le plus rapide de sa classe grâce à des capteurs de pesée de pointe et une résistance chimique élevée.
  • Normes de haute qualité conçues en Allemagne
  • Excellente répétabilité avec plateau de pesée rectangulaire
  • Protection anti-surcharge
  • La conception robuste permet de peser jusqu’à une quantité préétablie
  • Grande résistance chimique
  • En polybutylène téréphtalate résistant (PBT), acier inoxydable et verre
  • Empêche tout risque de contamination croisée
  • Nettoyage par essuyage
  • Pièces faciles à retirer
  • Pare-vent efficace
  • Minimise les erreurs de pesée provoquées par les échantillons chargés électrostatiquement grâce à l’utilisation de pièces en verre recouvertes d’un revêtement spécial et l'isoCAL (étalonnage et ajustement internes) pour garantir des résultats de pesée précis et fiables
  • Garantit un fonctionnement conforme (SOP) avec auto-notification si l’étalonnage est en dehors de la plage normale
  • Associe une technologie tactile et des LED intuitifs et résistants à l’usure
  • Simplicité du prêt-à-l’emploi
  • Sortie de données pour les applications de pesée dynamique
  • S’adapte facilement à vos conditions ambiantes
  • 12 applications intégrées
  • Impression conforme aux BPL / BPF
  • Méthodes de connexion modernes
  • Protection par mot de passe pour un fonctionnement sécurisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certificat CSA numéro 80000336/CE
Type de connexion USB C à 9 broches
Capacité 2200 g
Type d’affichage LED ; Intuitif, résistant à l'usure avec technologie tactile
Précision affichage 10 mg
Comprend Support de bac, protection de traction de châssis, bloc d’alimentation avec adaptateurs secteur spécifiques au pays, instructions d’utilisation, amortisseur
Matériau PBT, verre, acier inoxydable
Modèle Balances électroniques à chargement par le haut
Reproductibilité 10 mg
Temps de stabilisation 0,9 sec
Type Calibration interne
Longueur (métrique) 317 mm
Largeur (métrique) 219 mm
Hauteur (métrique) 94 mm
Poids (métrique) 5,4 kg
Alimentation électrique 100 à 240 VAC (±10%)
Legal for Trade Class II
Étalonnage Interne