Spécification
| Description | Col vissant |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 27,5 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 20 ml |
| À utiliser avec (application) | COT (EPA) |
| Type de filetage | 24-400 |
| Volume (métrique) total | 20 ml |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| À utiliser avec (équipement) | COT (EPA) |
| Afficher plus |