Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col vissant EPA en verre
Code produit 10465982 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
20 ml
30 ml
40 ml
60 ml
Couleur:
Ambré
Concluant
Conditionnement:
100 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Conditionnement
10465982 40 ml Concluant -
10000782 20 ml Concluant 100 pièces
10758874 30 ml Concluant 100 pièces
10458082 20 ml Ambré 100 pièces
11510585 30 ml Ambré 100 pièces
11530585 40 ml Ambré 100 pièces
11540585 60 ml Concluant 100 pièces
11550585 60 ml Ambré 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10465982
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Large gamme de flacons EPA en verre transparent et ambré.
  • Les flacons EPA peuvent être livrés avec un certificat de propreté
  • Les flacons EPA peuvent être fournis avec tout type de bouchon à vis ND24 déjà vissé
  • En verre transparent et ambré
  • Disponibles en 20, 30, 40 et 60 ml
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Col vissant
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 27.5 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 40 ml
À utiliser avec (application) COT (EPA)
Type de filetage 24-400
Volume (métrique) total 40 ml
Type de bouchon Bouchon à vis
À utiliser avec (équipement) COT (EPA)
Certifications/Conformité EPA
Hauteur (métrique) 95 mm
Type de produit Flacon