Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons EPA 24-400, filetage à vis, verre transparent, bouchon à vis en PP blanc, orifice central, septum en silicone / PTFE
Code produit 11510595 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
20 ml
40 ml
60 ml
Matériau (doublure):
Silicone blanc / PTFE beige
Silicone naturel / PTFE
Silicone naturel / PTFE beige
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Matériau (doublure) Conditionnement
11510595 40 ml Silicone naturel / PTFE 100 pièces
12990991 60 ml Silicone naturel / PTFE 100 pièces
12970991 40 ml Silicone blanc / PTFE beige 100 pièces
12980991 60 ml Silicone blanc / PTFE beige 100 pièces
12901001 20 ml Silicone naturel / PTFE beige 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11510595
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
  • ND24
  • 24-400
  • Verre
  • Transparent
  • Bouchon à vis
  • Orifice central
  • Polypropylène
  • Silicone/PTFE
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en c
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Silicone naturel / PTFE
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 27,5 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 40 ml
À utiliser avec (application) COT (EPA)
Type de filetage 24-400
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 95 mm
Type de produit Verre hydrolytique (classe I)