Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons EPA 24-400, filetage à vis, verre transparent, bouchon à vis en PP blanc, orifice central, septum en silicone / PTFE
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Matériau (doublure) | Silicone naturel / PTFE beige |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe | 27,5 mm |
| Matériau | verre |
| Volume (métrique) | 20 ml |
| À utiliser avec (application) | COT (EPA) |
| Type de filetage | 24-400 |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Hauteur (métrique) | 57 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?