Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacon EPA, filetage 24-400, verre transparent, bouchon à vis en PP blanc, couvercle fermé
Code produit 12911001 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
40 ml
60 ml
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
12911001 60 ml 100 pièces
11500595 40 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12911001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Comprend 100 flacons et 100 capsules.
  • ND24
  • 24-400
  • Verre
  • Transparent
  • Polypropylène Bouchon à vis
  • Bouchons fermés
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Silicone / PTFE
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 27,5 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 60 ml
Septum Septa non inclus
À utiliser avec (application) COT (EPA)
Type de filetage 24-400
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 140 mm