Learn More
Epirubicin hydrochloride, Thermo Scientific™
Cell-permeable anthracycline anti-tumor antibiotic
248.00€ - 817.00€
Identifiants chimiques
| CAS | 56390-09-1 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C27H30ClNO11 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 579.983 |
| Numéro MDL | MFCD00941448 |
| Clé InChI | MWWSFMDVAYGXBV-DPZLWMTJSA-N |
| Synonyme | Epiadriamycin |
| CID PubChem | 123134690 |
| Nom IUPAC | (7S,9S)-7-[(2R,4R,5R)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione;hydrochloride |
| SMILES | CC1C(C(CC(O1)OC2CC(CC3=C(C4=C(C(=C23)O)C(=O)C5=C(C4=O)C=CC=C5OC)O)(C(=O)CO)O)N)O.Cl |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15403189
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60411.MA |
10mg |
248.00€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15413189
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60411.MC |
100mg |
817.00€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
| 56390-09-1 | |
| 579.983 | |
| MWWSFMDVAYGXBV-DPZLWMTJSA-N | |
| 123134690 | |
| CC1C(C(CC(O1)OC2CC(CC3=C(C4=C(C(=C23)O)C(=O)C5=C(C4=O)C=CC=C5OC)O)(C(=O)CO)O)N)O.Cl |
| C27H30ClNO11 | |
| MFCD00941448 | |
| Epiadriamycin | |
| (7S,9S)-7-[(2R,4R,5R)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione;hydrochloride |
Spécification
| Epirubicin hydrochloride | |
| C27H30ClNO11 | |
| 14,3623 | |
| Soluble in DMSO to 100mM, or in ethanol to 10mM | |
| CC1C(C(CC(O1)OC2CC(CC3=C(C4=C(C(=C23)O)C(=O)C5=C(C4=O)C=CC=C5OC)O)(C(=O)CO)O)N)O.Cl | |
| 579.983 | |
| 579.98 |
| 56390-09-1 | |
| MFCD00941448 | |
| Epiadriamycin | |
| MWWSFMDVAYGXBV-DPZLWMTJSA-N | |
| (7S,9S)-7-[(2R,4R,5R)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione;hydrochloride | |
| 123134690 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 260-145-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QI9295750
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold