Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai à un puits à relier
Code produit 11727285 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
1
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
11727285 1 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11727285
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stockez un seul tube ou reliez autant de racks que nécessaire. Les portoirs pour tubes à essai à un puits à relier Fisherbrand™ sont idéals pour les espaces de travail confinés. Conçus pour maintenir fermement des tubes de 50 ml à fond conique et rond. En PP robuste entièrement autoclavable.
  • Porte-tube robuste pour un tube destiné aux espaces de travail limités sur paillasse
  • La base circulaire moulée maintient les tubes à fond conique ou rond en place
  • Les portoirs emboîtables peuvent être utilisés seuls ou assemblés pour former une ligne
  • Créez un portoir pour tubes à essai personnalisé en assemblant autant de portoirs que nécessaire
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Couleurs assorties (bleu, vert, orange, rose, jaune)
Capacité Tubes (29 mm), Tubes (5 ml)
Matériau Polypropylène
Positions 1
Forme Anneau
Empilables Oui, emboîtables
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes de 50 ml
Nb par paquet 5 de chaque
Quantité 5 de chaque
Dimensions (L x l x H) 83 x 70 x 67mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture 29 mm
Type de produit Support de tubes de connexion à un puits
Étagères 2 niveaux
Array 1 x 1