Learn More
Fisherbrand™ Agitateur magnétique Microstirrer
Code produit 11765694 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
5 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
11765694 5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11765694
Soutenez vos travaux de recherche en sciences de la santé
Utilisez le code promo 28030
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Garantit une haute résistance aux agents chimiques. Le micro-agitateur magnétique Fisherbrand™ est petit, simple et efficace tout en restant froid même après plusieurs jours d’utilisation continue.
Fiabilité élevée
  • Protection du panneau de commande contre les projections de liquides
  • Boîtier en acier robuste recouvert d’époxy
  • Fonctionnement longue durée
  • Accepte des flacons de 5 litres maximum
Pour les applications, tout simplement
  • Surface pâle pour la visualisation des particules et des changements de couleur
  • Reste froid, même après plusieurs jours d’utilisation continue
  • Spécifiquement conçu pour la microtitration
  • Excellent contrôle de la vitesse, même à faible vitesse
Simple et pratique
  • Régulation de la vitesse jusqu’à 1100 tr/min
  • Plage de tension de secteur / fréquence universelle
  • Poids léger
Spécification
Vitesse 1 100 tr/min
Positions d’agitation 1
Matériau de la plaque supérieure Époxy
Capacité 5 L
Affichage Analogique
Forme Carré
Tension 100/240 V
Puissance 0,6 W
Dimensions (L x l x H) 48 x 120 x 128 mm (H x l x P)
Hauteur (métrique) 48 mm
Largeur (métrique) 120 mm
Alimentation électrique 100 à 240 V, 50/60 Hz, 0,6 W
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Métal
Contrôle de la vitesse Excellent contrôle de la vitesse même pour des rotations faibles
Type Agitateur magnétique
Poids (métrique) 0,55 kg