Learn More
Eppendorf™ Pointes Combitips™ Advanced pour les multidistributeurs Multipette™ - Pour un usage en PCR
Code produit 12694607 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0.1mL
0.2mL
0,5 ml
1 mL
2,5 ml
5 mL
10 mL
25 ml
50 ml
Conditionnement:
100 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12694607 1 mL 100 pièces
12674607 0.2mL 100 pièces
12664607 0.1mL 100 pièces
12684607 0,5 ml 100 pièces
12614617 10 mL 100 pièces
12624617 5 mL 100 pièces
12604617 2,5 ml 100 pièces
12644617 50 ml 100 pièces
12634617 25 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12694607 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030089790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    140.00€ / 100 pièces
    Économisez 17.00€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Garantit une manipulation confortable tout en évitant d’endommager les gants. Les pointes de pipette PCR Eppendorf Combitips advanced™ respectent les exigences grandissantes des laboratoires modernes.
Garantit une manipulation confortable tout en évitant d’endommager les gants.Les pointes de pipette PCR Eppendorf Combitips advanced™ respectent les exigences grandissantes des laboratoires modernes.
Combitips remplacement avancé Combitips plus. Fonctionnant conformément au principe de déplacement positif, ces pointes distribuent toujours le volume souhaité, indépendamment de la densité du liquide et de sa fluidité. La manipulation de liquides radioactifs, agressifs, toxiques ou infectieux est également plus sûre grâce au piston hermétique empêchant toute contamination par aérosol. Le nouveau code couleur individuel facilite l’identification rapide de la pointe souhaitée.
  • Idéal pour une utilisation avec tous Eppendorf Repeaters™
  • Neuf tailles offrent une gamme maximale de volumes avec une distribution individuelle de 0,1 à 50 ml
  • La géométrie de l’entonnoir évite d’endommager les gants et assure une manipulation confortable
  • La conception allongée permet aux utilisateurs de vider complètement tous les tubes de laboratoire standard
  • Permet l’utilisation à une main ; la boîte distributrice facile d’accès distribue commodément par une goulotte
  • Effectuer automatiquement Combitip reconnaissance et calcul du volume
  • La conception 3D sur le rebord supérieur permet une reconnaissance facile
  • Qualité de pureté : qualité pour un usage en PCR - La répartition dans 4 sachets refermables (25 pointes par sachet) assure un stockage sans poussière
  • Autres degrés de pureté disponibles : standard Eppendorf Qualité ou Biopur™ (Cat. Nos. 13-683-700 à -726)
Idéal pour une gamme d'applications, notamment ELISA , RIA, configuration PCR et préparation générale des échantillons ou autres tâches de pipetage en série.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 mL
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Non autoclavable
Déclaration de pureté Nettoyage PCR (non stérile)
Format En vrac, en sachet
Type de pointe Version longue, Déplacement positif
Conditionnement 100 boîtes (4 sachets refermables x 25 boîtes)
Type de produit Pointes de pipettes
Code couleur Jaune
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Eppendorf Multipette
Gamme de produits Combitips Advanced
Matériau Polypropylène
Fit for Purpose Prêt pour la PCR