Learn More
Eppendorf™ Pointes pour pipettes Combitips advanced™
Code produit 12654597 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0.1mL
0.2mL
0,5 ml
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 mL
50 mL
Code couleur:
Blanc
Bleu
Bleu clair
Gris clair
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
100 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Code couleur Conditionnement
12654597 0,5 ml Violet 100 pièces
12614597 0.1mL Blanc 100 pièces
12634597 0.2mL Bleu clair 100 pièces
12644597 1 ml Jaune 100 pièces
12664597 2,5 ml Vert 100 pièces
12674597 5 ml Bleu 100 pièces
12684597 10 ml Orange 100 pièces
12694597 25 mL Rouge 100 pièces
12604607 50 mL Gris clair 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12654597 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030089634
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00€
    204.00€ / 100 pièces
    Économisez 16.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Respectez les exigences grandissantes des laboratoires modernes grâce à ces pointes de pipettes. Les pointes de pipeteur Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur™ rendent le travail avec des matières radioactives, agressives ou toxiques plus sûr. Le piston scellé hermétiquement prévient toute contamination par aérosol.
Respectez les exigences grandissantes des laboratoires modernes grâce à ces pointes de pipettes. Les pointes de pipettes Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur rendent le travail avec des matières radioactives, agressives ou toxiques plus sûr. Le piston scellé hermétiquement prévient toute contamination par aérosol.
Les composants Combitips Advanced sont idéals avec toutes les Multipettes™. Le nouveau code couleur individuel facilite l’identification rapide de la pointe souhaitée.
  • Sans agent glissant
  • Pointe avec code couleur d’identification
  • La géométrie de l’entonnoir, du corps cylindrique au rebord, protège les gants et assure une manipulation confortable
  • Fonctionnement conforme au principe de déplacement positif
  • Conception allongée pour un vidage complet de tous les tubes courants
  • Graduations optimisées pour assurer la visibilité du volume de liquide
  • Reconnaissance automatique des Combitips et calcul du volume
  • Dessin 3D sur le rebord supérieur pour une reconnaissance facile
  • Gamme étendue de neuf volumes (0,1 ml à 50 ml)
  • Stockage à l’abri de la poussière
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0,5 ml
Stérilité Stérile
Couleur Incolore
Autoclavable Non autoclavable
Déclaration de pureté Biopur™ (Sterile)
Format Emballage individuel
Type de pointe Version longue, Déplacement positif
Conditionnement 100 boîtes, conditionnées individuellement dans des blisters
Type de produit Pointes de pipettes
Code couleur Violet
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Eppendorf Multipette
Graduée Oui
Gamme de produits Combitips Advanced
Matériau Polypropylène
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready