Learn More
Eppendorf™ Pointes de pipettes standard Combitips Advanced™
Code produit 12654587 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0.1mL
0.2mL
0,5 ml
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 mL
Code couleur:
Blanc
Bleu
Bleu clair
Gris clair
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
100 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Code couleur Conditionnement
12654587 1 ml Jaune 100 pièces
12644587 0.1mL Blanc 100 pièces
12684587 0.2mL Bleu clair 100 pièces
12674587 0,5 ml Violet 100 pièces
12664587 2,5 ml Vert 100 pièces
12694587 5 ml Bleu 100 pièces
12657636 10 ml Orange 100 pièces
12604597 25 ml Rouge 100 pièces
12624597 50 mL Gris clair -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12654587 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030089430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    112.00€ / 100 pièces
    Économisez 9.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Utilisez ces pointes pour une manipulation confortable tout en prévenant l’endommagement des gants. Les pointes de pipettes Eppendorf Combitips advanced™ standard sont optimisées pour respecter les exigences grandissantes des laboratoires modernes et existent avec trois degrés de pureté différents pour s’adapter à n’importe quelle application.
Use these tips for comfortable handling while preventing damage to gloves. Eppendorf Combitips advanced™ Standard Pipetter Tips are optimized to meet the increased requirements of a modern laboratory, and offered in three different purity grades to support any application.
  • Les composants Combitips advanced sont idéals pour toutes les Multipettes Eppendorf
  • Les 9 volumes possibles (0,1 à –50 ml) offrent un éventail de volumes de distribution optimal avec des incréments descendant à 100 nanolitres selon la Combitip utilisée
  • Les Combitips rallongées de 2,5 ml, 5,0 ml et 10 ml permettent d’atteindre le fond des récipients de laboratoire les plus courants
  • Un code couleur individuel facilite l’identification rapide des pointes Combitips souhaitées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 ml
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Incolore
Autoclavable Non autoclavable
Déclaration de pureté Qualité Eppendorf (non stérile)
Format En vrac, en sachet
Type de pointe Version longue, Déplacement positif
Conditionnement 100 boîtes (4 sachets x 25 boîtes)
Type de produit Pointes de pipettes
Code couleur Jaune
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Positive Displacement System
Graduée Oui
Gamme de produits Combitips Advanced
Matériau Polypropylène
Fit for Purpose Qualité certifiée