Description
Utilisez ces embouts pour une manipulation confortable tout en évitant d’endommager les gants. Eppendorf Combitips advanced™ Les embouts Pipetter standards sont optimisés pour répondre aux exigences accrues d’un laboratoire moderne, et proposés en trois grades de pureté différents pour supporter toute application.
- Les composants Combitips advanced sont idéals pour toutes les Multipettes Eppendorf
- Les 9 volumes possibles (0,1 à –50 ml) offrent un éventail de volumes de distribution optimal avec des incréments descendant à 100 nanolitres selon la Combitip utilisée
- Les Combitips rallongées de 2,5 ml, 5,0 ml et 10 ml permettent d’atteindre le fond des récipients de laboratoire les plus courants
- Un code couleur individuel facilite l’identification rapide des pointes Combitips souhaitées
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 5 ml |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Incolore |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Déclaration de pureté | Qualité Eppendorf (non stérile) |
| Format | En vrac, en sachet |
| Type de pointe | Version longue, Déplacement positif |
| Conditionnement | 100 boîtes (4 sachets x 25 boîtes) |
| Type de produit | Pointes de pipettes |
| Afficher plus |