Learn More
Eppendorf™ Bandes de capuchon PCR, bombées
Code produit 10034874 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
120 paquet
Conditionnement:
120 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10034874 120 paquet 120 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10034874 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030124839
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tous les avantages des puits réfléchissants blancs dans un format de tube PCR
  • Bandes avec huit microcapuchons pour puits de 0,1 et 0,2 mL
  • Scellement facile et rapide des Eppendorf twin.tec plaques PCR, bandes PCR et autres plaques multipuits standard
  • Autoclavable (121 °C, 20 min)
  • Certifié exempt d’ADN, de DNase et de RNase humains, ainsi que d’inhibiteurs PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans ADN humain, DNase, RNase ni inhibiteur de PCR
Quantité 120 paquet
Matériau du bouchon Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Barrettes de tubes de 0.1 et 0.2 ml, plaques de PCR et autres plaques multipuits standard fournissant une étanchéité simple et efficace
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Type de bouchon Bombé
Autoclavable Autoclavable
Format Barrettes 10 x 12
Type de produit 8 barrettes de bouchons bombés