Description
- Réduction des déchets par rapport aux racks jetables
- Les plateaux de recharge peuvent être autoclavés à une température pouvant atteindre 121°C, dans leur emballage et sans feuille de métal, pour une utilisation ultérieure
- Le système de recharge, en fonction de la taille de la pointe, est conditionné en deux côtés ou en forme de pile
- Disponibles dans les degrés de pureté qualité Eppendorf et pour un usage en PCR
- Plateaux à code couleur pour une identification simple du volume et des pipettes
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,1 à 20 μl |
| Filtré | Produit non filtré |
| Couleur | Naturel |
| Couleur de rack | gris moyen |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (métrique) | 40 mm |
| Déclaration de pureté | Eppendorf Quality™ |
| Conditionnement | Recharges |
| Quantité | 960 cônes (10 plateaux x 96 pointes) |
| Code couleur | Gris moyen |
| Afficher plus |