Learn More
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Recharges
GREENER_CHOICE
Code produit 15881495 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,1 à 20 μl
0,25 à 2,5 ml
0,5 à 20 μl
2 à 200 μl
20 à 300 μl
50 à 1 000 μl
50 à 1 250 μl
Quantité:
480 pointes (10 plateaux x 48 pointes)
960 cônes (10 plateaux x 96 pointes)
960 pointes (10 racks x 96 pointes)
Conditionnement:
480 pièces
960 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Quantité Conditionnement
15881495 2 à 200 μl 960 cônes (10 plateaux x 96 pointes) 960 pièces
15801505 50 à 1 000 μl 960 cônes (10 plateaux x 96 pointes) 960 pièces
15811505 50 à 1 250 μl 960 pointes (10 racks x 96 pointes) 960 pièces
15821505 0,25 à 2,5 ml 480 pointes (10 plateaux x 48 pointes) 480 pièces
15831505 50 à 1 250 μl 960 cônes (10 plateaux x 96 pointes) 960 pièces
15851495 0,1 à 10 μl 960 cônes (10 plateaux x 96 pointes) 960 pièces
15861495 0,1 à 20 μl 960 cônes (10 plateaux x 96 pointes) 960 pièces
15871495 0,5 à 20 μl 960 cônes (10 plateaux x 96 pointes) 960 pièces
15891495 20 à 300 μl 960 cônes (10 plateaux x 96 pointes) 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15881495 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030073436
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Les recharges sont la combinaison parfaite pour offrir une mise en place et une éjection des pointes ne nécessitant qu’une force minimale avec une étanchéité absolue.
  • Réduction des déchets par rapport aux racks jetables
  • Les plateaux de recharge peuvent être autoclavés à une température pouvant atteindre 121°C, dans leur emballage et sans feuille de métal, pour une utilisation ultérieure
  • Le système de recharge, en fonction de la taille de la pointe, est conditionné en deux côtés ou en forme de pile
  • Disponibles dans les degrés de pureté qualité Eppendorf et pour un usage en PCR
  • Plateaux à code couleur pour une identification simple du volume et des pipettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 2 à 200 μl
Filtré Produit non filtré
Couleur Naturel
Couleur de rack Jaune
Autoclavable Autoclavable
Longueur (métrique) 53mm
Déclaration de pureté Eppendorf Quality™
Conditionnement Recharges
Quantité 960 cônes (10 plateaux x 96 pointes)
Code couleur Jaune
Gamme de produits epT.I.P.S.