Learn More
Eppendorf™ Pipette multicanaux mécanique Research™ plus
Code produit 15703479 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
1 à 20 μL
10 à 100 μl
120 à 1200 μL
30 à 300 μl
5 à 100 μl
Nombre de canaux:
8
12
16
24
Couleur:
Gris moyen
Jaune
Jaune clair
Orange
Rose clair
Vert foncé
Comprend:
ep.T.I.P.S.™ Boîte 2.0 avec 96 pointes de pipette
epT.I.P.S.™ Boîte 2.0 avec 384 embouts de pipettes
epT.I.P.S.™ Boîte 2.0 avec 96 embouts de pipettes
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Nombre de canaux Couleur Comprend Conditionnement
15703479 10 à 100 μl 12 Jaune epT.I.P.S.™ Boîte 2.0 avec 96 embouts de pipettes 1 pièce
15773469 0,5 à 10 μl 8 Gris moyen ep.T.I.P.S.™ Boîte 2.0 avec 96 pointes de pipette 1 pièce
15793469 10 à 100 μl 8 Jaune epT.I.P.S.™ Boîte 2.0 avec 96 embouts de pipettes 1 pièce
15713479 30 à 300 μl 8 Orange epT.I.P.S.™ Boîte 2.0 avec 96 embouts de pipettes 1 pièce
15783469 0,5 à 10 μl 12 Gris moyen epT.I.P.S.™ Boîte 2.0 avec 96 embouts de pipettes 1 pièce
15723479 30 à 300 μl 12 Orange epT.I.P.S.™ Boîte 2.0 avec 96 embouts de pipettes 1 pièce
16212401 120 à 1200 μL 8 Vert foncé epT.I.P.S.™ Boîte 2.0 avec 96 embouts de pipettes 1 pièce
16262421 120 à 1200 μL 12 Vert foncé epT.I.P.S.™ Boîte 2.0 avec 96 embouts de pipettes 1 pièce
16202401 5 à 100 μl 24 Jaune clair epT.I.P.S.™ Boîte 2.0 avec 384 embouts de pipettes 1 pièce
16282391 1 à 20 μL 24 Rose clair epT.I.P.S.™ Boîte 2.0 avec 384 embouts de pipettes 1 pièce
16292391 5 à 100 μl 16 Jaune clair epT.I.P.S.™ Boîte 2.0 avec 384 embouts de pipettes 1 pièce
16272391 1 à 20 μL 16 Rose clair epT.I.P.S.™ Boîte 2.0 avec 384 embouts de pipettes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 15703479 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 3125000044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00€
    1004.00€ / 1 pièces
    Économisez 76.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Pipettes ultra-légères entièrement autoclavables, adaptées aux liquides spécifiques ou à d’autres conditions extérieures. Les pipettes disposent d’une pointe conique à ressort, d’une option de réglage secondaire et d’un affichage de volume amélioré.
  • La fonction de réglage du volume permet d’atteindre le volume souhaité en quelques tours de bouton
  • Le bouton de commande et la pression légère à exercer sur l’éjecteur sont conçus de façon ergonomique
  • Affichage du volume à 4 chiffres avec grossissement
  • Affichage du calibrage et ouverture de réglage pour les liquides et les volumes spécifiques
  • Utilise des produits renommés PhysioCare Concept™ réduit ainsi la tension sur la main et le bras lors du pipetage, maintient l'équilibre et minimise l'effort de l'utilisateur.
  • Le verrouillage rapide rend la partie inférieure particulièrement facile à retirer et à entretenir (indisponible pour les pipettes de 5 et 10 ml)
  • Cône de pointe à ressort qui favorise l’ajustement parfait sur le cône (indisponible pour les pipettes de 5 et 10 ml)
  • Possibilité d’autoclavage sans démontage
Applications
  • Pipetage de liquides
  • Mélange de liquides
  • Remplissage de plaques, de gels et de récipients de réaction
  • Extraction de phases et élimination des surnageants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ± 3 % à 10 μl ± 1 % à 50 μl, ± 0.8 % à 100 μl
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Nombre de canaux 12
Type Pipette mécanique
Volume (métrique) 10 à 100 μl
Affichage 4 chiffres
Type de doigt Ergonomique
Comprend epT.I.P.S.™ Boîte 2.0 avec 96 embouts de pipettes
Incréments 10, 50, 100 μl