Description
- Graduations claires et précises pour une détermination facile du volume
- Code couleur pour une identification facile des tailles de pipettes
- Sous-unités avec distributeur intégré pour une sécurité optimale des produits stockés
- Pipettes emballées individuellement pour une stérilité fiable
- Polystyrène vierge ultra-pur répondant aux exigences de USP VI
- Fonctionnement harmonisé et bien adapté avec Easypet 3. Compatibilité avec tous les auxiliaires de pipetage existants
- Niveau d'assurance de stérilité de 10⁻⁶
- Absence certifiée de pyrogènes détectables, d'ADN, de RNase et de DNase
- Certifié non cytotoxique
Spécification
Spécification
| Précision | ±0,2 ml |
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Stérile |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 0,1 mL |
| Longueur (impériale) | 13,3 in |
| Quantité | 400 boîtes (4 sacs de 100) |
| Couleur | Orange |
| Volume (métrique) | 10 ml |
| Longueur (métrique) | 338 mm |
| Afficher plus |