Learn More
Eppendorf™ Pipettes sérologiques
Code produit 15290775 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Couleur:
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
160 pièces
200 pièces
400 pièces
600 pièces
800 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Conditionnement
15290775 50 ml Violet 160 pièces
15240775 1 ml Jaune 800 pièces
15250775 2 ml Vert 600 pièces
15260775 5 ml Bleu 400 pièces
15270775 10 ml Orange 400 pièces
15280775 25 ml Rouge 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15290775 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030127749
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00€
    311.12€ / 160 pièces
    Économisez 12.88€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Eppendorf Les pipettes sérologiques garantissent une stérilité et une sécurité optimales pour les applications de laboratoire sensibles. Elles sont stériles, exemptes de pyrogènes, de DNase, de RNase, d'ADN humain et bactérien, et non cytotoxiques, idéales pour la culture cellulaire et les tâches de biologie moléculaire.
  • Graduations claires et précises pour une détermination facile du volume
  • Code couleur pour une identification facile des tailles de pipettes
  • Sous-unités avec distributeur intégré pour une sécurité optimale des produits stockés
  • Pipettes emballées individuellement pour une stérilité fiable
  • Polystyrène vierge ultra-pur répondant aux exigences de USP VI
  • Fonctionnement harmonisé et bien adapté avec Easypet 3. Compatibilité avec tous les auxiliaires de pipetage existants
  • Niveau d'assurance de stérilité de 10⁻⁶
  • Absence certifiée de pyrogènes détectables, d'ADN, de RNase et de DNase
  • Certifié non cytotoxique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision plusmn;1 ml
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Graduée Oui
Graduations 0,5 ml
Longueur (impériale) 13,5 in
Quantité Paquet de 160 (4 sacs de 40)
Couleur Violet
Volume (métrique) 50 ml
Longueur (métrique) 343 mm
Type Pipette sérologique
Jetable Usage unique