Learn More
Eppendorf™ Accessoire ThermoMixer™ C, thermoblock SmartBlock™
Code produit 13588470 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Plaque PCR à 96 puits
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
13588470 Plaque PCR à 96 puits 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13588470 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5306000006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    900.00€
    833.00€ / 1 pièces
    Économisez 67.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Maintenez des températures précises et uniformes grâce à ces thermoblocks. Les thermoblocks Eppendorf™ Smartblock™ sont compatibles avec le système Eppendorf ThermoMixer™ C et conviennent à une large gamme d’applications.
  • Échangeable en quelques secondes
  • Reconnaissance automatique des blocs pour une manipulation sûre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) ThermoMixer C Eppendorf
Capacité Plaque PCR à 96 puits
Type Bloc
Contenance flacon de lavage / déchets Plaque PCR à 96 puits