Learn More
Eppendorf™ Accessoire ThermoMixer™ C, thermoblock SmartBlock™
Code produit 13597550 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Microplaques, Deepwell Plates
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
13597550 Microplaques, Deepwell Plates 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13597550 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5363000039
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Maintenez des températures précises et uniformes grâce à ces thermoblocks. Les thermoblocks Eppendorf™ Smartblock™ sont compatibles avec le système Eppendorf ThermoMixer™ C et conviennent à une large gamme d’applications.
  • Échangeable en quelques secondes
  • Reconnaissance automatique des blocs pour une manipulation sûre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) ThermoMixer C Eppendorf
Capacité Microplaques, Deepwell Plates
Type Bloc