Learn More
Eppendorf™ Tubes Eppendorf™ avec bouchon à vis
GREENER_CHOICE
Code produit. 16160371 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
Conditionnement:
200 pièces
Code produit. 16160371
Marque: Eppendorf™ 0030122330
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce produit représente une solution idéale pour les travaux avec des volumes d’échantillons moyens. Il comble l’écart entre les formats de tubes existants et permet un traitement simple et sûr des échantillons de volume jusqu’à 5,0 ml.
Use these tubes for the simple and safe processing of sample volumes up to 5.0mL. Eppendorf Tubes™ represent the perfect option for working with medium–sized sample volumes.
  • Fonctionnement ergonomique : Bouchon à clipser : utilisation simple, pratique et ergonomique d’une seule main
  • Bouchon à vis : les côtés aplatis et cannelés offrent une préhension optimale et une manipulation conviviale
  • Large plage de températures de fonctionnement :  -86°C à 100°C
  • Matériau : Polypropylène transparent de qualité exceptionnelle, exempt de plastifiants, de biocides ou d’agents de démoulage, pour des résultats de test fiables
  • Pureté certifiée : disponible dans les degrés de pureté Eppendorf Biopur™, qualité Eppendorf, usage PCR et stérile, certifiés par lots spécifiques
  • Sécurité de la centrifugation : Sécurité et stabilité maximales pour une centrifugation jusqu’à 25 000 x g. Protocoles rapides et efficaces
  • Forme conique : Compatible avec des accessoires pour des tubes coniques de 15 ml : de nombreux adaptateurs et racks existants peuvent être utilisés
  • Récupération des échantillons : Les tubes de 5,0 ml avec bouchon à clipser sont disponibles en matériau Eppendorf LoBind™ pour une récupération maximale des échantillons précieux
  • Disponible en couleur ambrée pour les échantillons sensibles à la lumière
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free
Matériau du bouchon HDPE
Couleur de bouchon Gris
Couleur Ambré
Capacité (métrique) 5 ml
Matériau Polypropylène
Comprend Microtubes
Nb par paquet 100/Pk.
Conditionnement 200 tubes (2 sachets x 100 tubes)
Quantité 200 Pk.
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 0.169 oz.
Déclaration de pureté Exempt de pyrogènes, DNase, RNase et ADN humain et bactérien
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à vis
Plage de températures (métrique) -86°C à +100°C
Résistance aux UV Oui
Diamètre (métrique) 17 mm
Graduated Oui
Type de produit Microcentrifuge Tube
FCR max. 25 000 x g
Pureté ou qualité Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free